Principaux documents
PZ0272
Sigma-Aldrich
PF-06260933 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(4-Chloro-phenyl)-[3,3′]bipyridinyl-6,6′-diamine dihydrochloride
5 MG
124,00 €
25 MG
495,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
124,00 €
25 MG
495,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13ClN4 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.68
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C3=CN=C(N)C=C3)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C16H13ClN4.ClH/c17-13-4-1-10(2-5-13)14-7-12(9-21-16(14)19)11-3-6-15(18)20-8-11;/h1-9H,(H2,18,20)(H2,19,21);1H
Clé InChI
ZKIFOIROEWYGKV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MAP4K4 inhibitor
PF-06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinpeng Li et al.
Cell death & disease, 8(8), e2965-e2965 (2017-08-05)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) has been shown to contribute to organ fibrogenesis, and we have reported that the anti-EndMT effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP) is associated with restoring expression of diabetes-suppressed fibroblast growth factor receptor (FGFR), the key anti-EndMT molecule. FGFR1 is