Principaux documents
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
5 MG
158,00 €
25 MG
595,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
158,00 €
25 MG
595,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H15Cl2FN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
Clé InChI
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology