PZ0004
Varenicline tartrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine tartrate, Champix
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
InChI
1S/C13H13N3.C4H6O6/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-,9+;1-,2-/m.1/s1
Clé InChI
TWYFGYXQSYOKLK-CYUSMAIQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox