Principaux documents
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Synonyme(s) :
Dialyzers, High through put dialysis tubing
1 EA
11,20 €
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
11,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.24
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Catégories apparentées
Description générale
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Informations légales
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC