Principaux documents
PRS3305
Sigma-Aldrich
Anti-ARMER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADP-ribosylation factor-like 6 Interacting protein 1, Anti-AIP1, Anti-ARL6IP
100 μG
483,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
483,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL6IP1(23204)
Immunogène
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human ARMER.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3305.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hector Foronda et al.
Nature, 618(7964), 402-410 (2023-05-25)
Membrane-shaping proteins characterized by reticulon homology domains play an important part in the dynamic remodelling of the endoplasmic reticulum (ER). An example of such a protein is FAM134B, which can bind LC3 proteins and mediate the degradation of ER sheets