PLA0310
Rabbit anti-Phospho RPA32 (S33) Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
501,00 €
About This Item
501,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1,000-1:5,000
Numéro d'accès
NP_002937.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer33)
Informations sur le gène
human ... RPA2(6118)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable