PLA0281
Rabbit anti-CDK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
C-2k, CDC2-related kinase, CDC2L4, CTK1, PITALRE, Serine/threonine-protein kinase PITALRE, TAK, cell division cycle 2-like protein kinase 4, cell division protein kinase 9, cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase), serine/threonine protein kinase PITALRE, tat-associated kinase complex catalytic subunit
352,00 €
About This Item
352,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001252.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... CDK9(1025)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable