PLA0226
Rabbit anti-CKII beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CK II beta, CK2B, CK2N, CSK2B, Casein kinase II beta subunit, G5A, G5a, beta polypeptide, casein kinase 2, phosvitin, protein G5a
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001311.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CSNK2B(1460)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable