PLA0214
Rabbit anti-NF-kappaB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CVID12, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kB1, NF-kappa-B, NF-kappaB, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, NFkappaB, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105, p50
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
Numéro d'accès
AAF35232.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... NF-kappaB1(4790)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable