PLA0199
Rabbit anti-Vimentin Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CTRCT30, HEL113, epididymis luminal protein 113
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_003371.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Vimentin(7431)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable