PLA0148
Anti-Histone H3.1 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
H3 histone family, H3/A, H3FA, H3a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, histone 1, histone H3/a, member A
469,00 €
About This Item
469,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Rabbit anti-Histone H3 Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_003520.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Histone H3(8350)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable