PLA0147
Rabbit anti-TIF1 Alpha/TRIM24 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, PTC6, RING finger protein 82, RNF82, TF1A, TIF1, TIF1-alpha, TIF1A, TIF1ALPHA, Tripartite motif-containing protein 24, hTIF1, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif-containing 24
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_056989.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM24(8805)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable