PLA0108
Rabbit anti-DDB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
127kDa, DDB p127 subunit, DDBA, DNA damage-binding protein a, Damage-specific DNA-binding protein 1, HBV X-associated protein 1, UV-DDB 1, UV-DDB1, UV-damaged DNA-binding factor, UV-damaged DNA-binding protein 1, XAP-1, XAP1, XPCE, XPE, XPE-BF, XPE-binding factor, damage-specific DNA binding protein 1, damage-specific DNA binding protein 1 (127kD), xeroderma pigmentosum group E-complementing protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
Q13289
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... DDB1(1642)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable