PLA0079
Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ATLD2, DNA polymerase delta auxiliary protein, PCNA, cyclin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: 0.03 μg
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
P12004
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... PCNA(5111)
Description générale
Immunogène
Application
- proximity ligation assay (PLA) (1:500)
- immunoblotting (1:2000)
- flow cytometry analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable