PLA0060
Rabbit anti-MCM2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_0045117.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... MCM2(4171)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable