PLA0012
Rabbit anti-Phospho SMC1 (S957) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC protein 1A, SMC-1-alpha, SMC-1A, SMC1, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), SMC1L1, SMC1alpha, Smcb, segregation of mitotic chromosomes 1, yeast)-like 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 6 μg/mg
western blot: 1:200-1:2,000
Numéro d'accès
NP_006297.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SMC1A(8243)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable