PLA0003
Rabbit anti-Phospho BRCA1 (S1280) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
BRCA1/BRCA2-containing complex, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, Fanconi anemia, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RING finger protein 53, RNF53, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, breast cancer 1, complementation group S, early onset, early onset breast cancer 1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 53, subunit 1, truncated BRCA1, truncated breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, truncated breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, truncated breast cancer type 1 susceptibility protein
376,00 €
About This Item
376,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_009225.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... BRCA1(672)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable