Merck
P9786
Sigma-Aldrich
Phytic acid dimagnesium tetrapotassium salt
~95%
Synonyme(s) :
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexaphosphoric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H18O24P6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
660.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
~95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
Clé InChI
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
Qualité
The magnesium and potassium content may vary. .
Notes préparatoires
Derived from P 3168
Remarque sur l'analyse
Actual content given on label