Principaux documents
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6Cl5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :