P9180
Procaterol hydrochloride
Synonyme(s) :
erythro-8-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)butyl]-2(1H)-quinolinone
151,00 €
About This Item
151,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;/h5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-,16+;/m0./s1
Clé InChI
AEQDBKHAAWUCMT-CVHDTDHSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable