P9109
Monoclonal Anti-Protein Tyrosine Phosphatase PEST antibody produced in mouse
clone AG25, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-PTP PEST
361,00 €
About This Item
361,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AG25, monoclonal
Poids mol.
antigen 88 kDa
Espèces réactives
mouse, human, bovine, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PTPN12(5782)
mouse ... Ptpn12(19248)
rat ... Ptpn12(117255)
Description générale
Monoclonal Anti-Protein Tyrosine Phosphatase PEST recognizes PTP PEST isoforms in all mammalian species (88 kDa).
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable