P8962
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
methanol solution
Ampleur du marquage
5-15 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
Conditionnement
sealed ampule