Principaux documents
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H52NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.66
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable