Principaux documents
P6804
Sigma-Aldrich
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-10 μL
Synonyme(s) :
Positive Displacement Pipettes
1 PKG
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
Capacité
10 μL
Gamme de volumes
1-10 μL
Description générale
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Conditionnement
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.