P6749
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone PAb1801, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb1801, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total cell extract of A431 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Catégories apparentées
Description générale
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissues. It is a tetrameric nuclear DNA-binding phosphoprotein. The gene encoding it is localized on human chromosome 17p13.1 and mouse chromosome 11.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.