Principaux documents
P6642
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride dihydrate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
KF · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
≥99%
Pf
41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[F-].[K+].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1