Documents
P6510
Supelco
Protoveratrine B
85-90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H63NO15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
809.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Pureté
85-90%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(=O)OC1C(O)C2C(CN3CC(C)CCC3C2(C)O)C4CC56OCC7(O)C(CCC5(C)C7C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C6C14O)OC(=O)C(C)(O)C(C)O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable