Documents
P6237
Sigma-Aldrich
α-Pompilidotoxin
>98%
Synonyme(s) :
α-PMTX
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>98%
Forme
solid
Poids mol.
1529
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ile-Lys-Ile-Gly-Leu-Phe-Asp-Gln-Leu-Ser-Lys-Leu
Actions biochimiques/physiologiques
Voltage-gated sodium channel activator
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable