P6101
Anti-Platelet-Derived Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-PDGF
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-Human Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) specifically recognizes natural human PDGF. It will also neutralize the activity of recombinant human PDGF-AB, recombinant human PDGF-AA, recombinant human PDGF-BB, and natural porcine PDGF-BB. It shows cross reactivity with recombinant human PDGF-AB, recombinant human PDGF-AA, recombinant human PDGF-BB, and natural porcine PDGF-BB.
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable