P6085
Pipenzolate bromide
BioXtra
Synonyme(s) :
Benzilic acid 1-ethylpiperidin-3-yl ester methobromide
About This Item
Gamme de produits
BioXtra
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
Br.CC[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(2)16-10-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;/h4-9,11-14,20,25H,3,10,15-17H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PRMDDJWOUVPRIA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable