Principaux documents
P5362
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish, 94 x 16 mm, with vents, heavy design
Synonyme(s) :
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
20 ML
Demander
100 ML
51,90 $US
6 X 20 ML
60,60 $US
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 800-244-1173.
Changer de vue
20 ML
Demander
100 ML
51,90 $US
6 X 20 ML
60,60 $US
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 800-244-1173.
Matériaux
polystyrene
round
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 480 ea (24 x packs of 20)
Fabricant/nom de marque
Greiner 633161
Capacité
80 mL
Diam. × H
94 mm × 16 mm
Superficie
57 cm^2
Volume de travail
10-40 mL
Adéquation
suitable for (bacteriological applications)
Description générale
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.