P5178
Phenobarbital sodium salt
Synonyme(s) :
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine sodium salt, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid sodium salt, Luminal sodium salt, Sodium 5-ethyl-5-phenylbarbiturate
About This Item
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Solubilité
H2O: 1 g/mL
ethanol: 100 mg/mL
Auteur
Bayer
Chaîne SMILES
[Na+].CCC1(C(=O)NC([O-])=NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
WRLGYAWRGXKSKG-UHFFFAOYSA-M
Application
- to anesthetize mice for inducing ischemia-reperfusion injury
- as a positive control for the activation of constitutive androstane receptor (CAR)
- in bioluminescent yeast bioreporters (BLYAS) assay
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges