Principaux documents
P5029
Sigma-Aldrich
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H56NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~99%
Forme
semisolid
Couleur
yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable