Documents
P4901
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-decanoate
liquid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H46O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14O
InChI
1S/C30H46O7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-23(32)37-26-19(3)29(35)21(24-27(4,5)30(24,26)36)15-20(17-31)16-28(34)22(29)14-18(2)25(28)33/h14-15,19,21-22,24,26,31,34-36H,6-13,16-17H2,1-5H3/t19-,21+,22-,24-,26-,28-,29-,30-/m1/s1
Clé InChI
LXYSVTVLQYLWKR-LKSXOGJWSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges