P4775
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Beilstein:
617685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥90%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
Clé InChI
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187)