Principaux documents
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable