Documents
P4408
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide
mol wt 15,000-30,000
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Poids mol.
15,000-30,000
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
Molecular weight based on viscosity.
Autres remarques
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Roberto de la Rica et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10167-10171 (2009-11-17)
While cancer is still an implacable disease, many cancers can be cured if they are diagnosed in an early stage. Recently, it was reported that the transformation from normal cells to cancer cells can change their mechanoelastic properties to become
Céline Riegert et al.
Brain research bulletin, 76(4), 439-453 (2008-05-27)
Serotonergic modulation of acetylcholine (ACh) release after neuron-specific increase of the expression of 5-HT(1B) receptors by gene transfer was studied in vitro and in vivo. The increased expression of the 5-HT(1B) receptor in vitro was induced by treating rat primary