Principaux documents
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
Synonyme(s) :
Protamine Chloride
5 G
439,00 €
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
439,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
fish (salmon)
Type
Grade V
Forme
solid
Impuretés
Histone, free (Millon test)
Solubilité
H2O: soluble, clear
Température de stockage
−20°C
Application
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable