P3287
Protein kinase CβII isozyme human
>85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase βII isozyme human, PKC βII human
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
>85% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥500 unit/mg solid
Poids mol.
80 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 76.9 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKCB(5579)
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable