P3235
Prostate Specific Antigen from human semen
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cancer-associated PSA, PSA
283,00 €
About This Item
283,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human semen
Niveau de qualité
Essai
≥99% (SDS-GE)
Forme
buffered aqueous solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KLK3(354)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable