Principaux documents
P3144
Sigma-Aldrich
D-Phe-Val-p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
Clé InChI
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable