Documents
P3002
Sigma-Aldrich
PTH-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]N1C(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C1=S)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c19-13-8-6-11(7-9-13)10-14-15(20)18(16(21)17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14,19H,10H2,(H,17,21)
Clé InChI
LCFDDJINTNHAEQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable