Principaux documents
P2995
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphodiesterase 6α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PDE6α
100 μG
424,00 €
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
424,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
bovine, sheep
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using sheep retinal extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PDE6A(5145)
mouse ... Pde6a(225600)
Catégories apparentées
Spécificité
Detects PDE6α from sheep retinal extract and bovine rod outer segment membranes as well as purified bovine PDE6.
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 1-16 from human PDE6α. This sequence is completely conserved in mouse and bovine and 94% conserved in canine.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.