Principaux documents
P2621
Sigma-Aldrich
Phosphomannose Isomerase from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Mannose-6-phosphate ketol-isomerase, Mannose Phosphate Isomerase, PMI
2 MG
267,00 €
10 MG
1 050,00 €
267,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
267,00 €
10 MG
1 050,00 €
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
267,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
PMI is used to study cell wall synthesis and energy production[1]. PMI has been used to study how EDTA and metal ions, such as Zn++, Co++, Fe++, Mn++ and Cu++., can affect recovery and thermal stability[2]. It may be used to study PMI′s effect on various alginate biosynthetic enzymes such as phosphomannomutase (PMM), GDP-mannose pyrophosphorylase (GMP), and GDP-mannose dehydrogenase (GMD)[3].
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphomannose Isomerase (PMI) catalyses the interconversion of mannose 6-phosphate (Man-6-P) and fructose 6-phosphate (Fru-6-P), which provides a link between glucose metabolism and mannosylation[1].
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Définition de l'unité
One unit will convert 1.0 μmole of D-mannose 6-phosphate to D-fructose 6-phosphate per min at pH 7.6 at 25 °C, using a coupled enzyme system with phosphoglucose isomerase and glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Forme physique
Supplied as a suspension in 3.2 M ammonium sulfate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Yueqing Cao et al.
Journal of invertebrate pathology, 108(1), 7-12 (2011-06-21)
Phosphomannose isomerase (PMI) catalyzes the reversible interconversion of fructose 6-phosphate (Fru-6-P) and mannose 6-phosphate (Man-6-P), providing a link between glycolysis and the mannose metabolic pathway. In this study, we identified pmi gene (Mapmi) from the entomopathogenic fungus, Metarhizium acridum, and
Susanne Brunner et al.
Plant biotechnology journal, 9(8), 897-910 (2011-03-29)
Plant resistance (R) genes are highly effective in protecting plants against diseases, but pathogens can overcome such genes relatively easily by adaptation. Consequently, in many cases R genes do not confer durable resistance in agricultural environments. One possible strategy to
I Sá-Correia et al.
Journal of bacteriology, 169(7), 3224-3231 (1987-07-01)
The specific activities of phosphomannose isomerase (PMI), phosphomannomutase (PMM), GDP-mannose pyrophosphorylase (GMP), and GDP-mannose dehydrogenase (GMD) were compared in a mucoid cystic fibrosis isolate of Pseudomonas aeruginosa and in two spontaneous nonmucoid revertants. In both revertants some or all of
Soo-Jin Yeom et al.
Biochimie, 93(10), 1659-1667 (2011-07-07)
Mannose-6-phosphate isomerase catalyzes the interconversion of mannose-6-phosphate and fructose-6-phosphate. The gene encoding a putative mannose-6-phosphate isomerase from Thermus thermophilus was cloned and expressed in Escherichia coli. The native enzyme was a 29 kDa monomer with activity maxima for mannose 6-phosphate at
Daisuke Tsuji et al.
Annals of neurology, 69(4), 691-701 (2011-04-27)
Novel recombinant human lysosomal β-hexosaminidase A (HexA) was developed for enzyme replacement therapy (ERT) for Tay-Sachs and Sandhoff diseases, ie, autosomal recessive GM2 gangliosidoses, caused by HexA deficiency. A recombinant human HexA (Om4HexA) with a high mannose 6-phosphate (M6P)-type-N-glycan content
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions