Principaux documents
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
Clé InChI
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable