Documents
P2440
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene (25) propylene glycol stearate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable