Principaux documents
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable