P2238
PBDA
>95% (NMR), liquid
Synonyme(s) :
4,4′-Phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid)
About This Item
Pureté
>95% (NMR)
Forme
liquid
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(CP(O)(=O)CC(CCC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19O10P/c13-9(14)3-1-7(11(17)18)5-23(21,22)6-8(12(19)20)2-4-10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
SGRJLTOOQLQDRH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter