Principaux documents
P1777
Sigma-Aldrich
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H18D62NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
796.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté isotopique
98 atom % D
Changement de masse
M+62
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]