Principaux documents
P1679
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Synonyme(s) :
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Formule linéaire :
K2PtCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Densité
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Caractéristiques et avantages
Reacts with bis(dithiolates) to form metal-bis(dithiolates) with applications in laser Q-switch materials, liquid crystals, optical CD recording media, bar code materials and superconductivity. Reacts with capping polymers to form shape-control colloidal platinum nanoparticles for catalysis and photocatalysts.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges